Learn More
Kaliumperoxydisulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022494
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11478186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15310.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.309 g/mol
Potassium peroxydisulfate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is involved in the Elbs persulfate oxidation of phenols and the Boyland-Sims oxidation of anilines. In solution, it gives radicals and is used to initiate polymerization reactions to prepare styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It is used as a bleaching agent in various hair bleaches, as an ion exchange agent, a plating agent and a surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumperoxodisulfat wird als Oxidationsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es ist an der Elbs-Persulfat-Oxidation von Phenolen und der Boyland-Sims-Oxidation von Anilinen beteiligt. In Lösung liefert es Radikale und wird zum Starten von Polymerisationsreaktionen für die Herstellung von Styrol-Butadien-Gummi und Polytetrafluorethylen verwendet. Es wird als Bleichmittel in verschiedenen Haarbleichmitteln, als Ionenaustauschmittel, als Galvanikmittel und als Oberflächenbehandlungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit organischen Materialien, starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, starken Basen, Alkoholen, Phosphor, Anhydriden, Halogenen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.309
MDL-Nummer MFCD00011386
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium peroxydisulfate
Schmelzpunkt 100°C (dec.)
Menge 500 g
Strukturformel K2S2O8
UN-Nummer UN1492
Merck Index 14,7656
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 270.33
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.477
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumperoxodisulfat
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.