Learn More
Kaliumpermanganat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15631280
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-64-7
Summenformel KMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.032
MDL-Nummer MFCD00011364
InChI-Schlüssel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumpermanganat, Mineralisches Chamäleon, Condy-Kristalle, Argucid, Instaperm, Walko-Tabletten, Algen-k, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-Name Kalium; Permanganat
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumpermanganat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Menge 250 g
UN-Nummer 1490
Formelmasse 158.03 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 %
Güte puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium permanganate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium permanganate