Learn More
Kaliumperiodat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
87.23 € - 274.37 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7790-21-8 |
---|---|
Summenformel | IKO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 230 |
InChI-Schlüssel | FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 |
PubChem CID | 516896 |
IUPAC-Name | Kalium; Periodat |
SMILES | [O-]I(=O)(=O)=O.[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11966951
|
Thermo Scientific Acros
418291000 |
100 g | Kunststoffflasche |
87.23 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11976951
|
Thermo Scientific Acros
418295000 |
500 g | Kunststoffflasche |
274.37 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7790-21-8 | |
230 | |
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 | |
Kalium; Periodat |
IKO4 | |
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M | |
516896 | |
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+] |
Spezifikation
Potassium periodate | |
7790-21-8 | |
KIO4 | |
15,7775 | |
Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C). | |
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+] | |
230 | |
230 |
582.0°C | |
IKO4 | |
01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455 | |
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 | |
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Periodat | |
516896 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 232-196-
- Potassium periodate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
RUO – Research Use Only