Learn More
Kaliummethoxid, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347847
Kaliummethoxid, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347847
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11347847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014261.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potassium methoxide is used as a chemical intermediate. It is also used in biodiesel production and in fuel additives. It acts as a catalyst for the preparation of methyl formate and an alkaline catalyst for dimethyl formamide. Further, it is used as versatile reagents in chemical reactions such as condensation, esterification, alkoxylation and etherification, Claisen condensation, Wolf-Kishner reduction and Stobbe reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-33-8
Summenformel CH3KO
Molekulargewicht (g/mol) 70.132
MDL-Nummer MFCD00012416
InChI-Schlüssel BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meokMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23664618
IUPAC-Name Kalium;Methanolat
SMILES C[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium methoxide
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich >90%
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and ethanol.
Formelmasse 70.14
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP09I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number014261.30,014261.18
ChargennummerK17U004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
ChargennummerF09N16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
ChargennummerE09X006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
ChargennummerG13U062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014261.30,014261.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium methoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P235-Kühl halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanol, potassiumsalt
Name des Produkts
Kaliummethoxid, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals >