Learn More
Kaliumisopropoxid, 99 % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
120.00 € - 289.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6831-82-9
Summenformel C3H7KO
Molekulargewicht (g/mol) 98.186
MDL-Nummer MFCD00210641
InChI-Schlüssel WQKGAJDYBZOFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium isopropoxide, potassium propan-2-olate, koipr, potassium isopropoxide w/v in isopropanol, potassium isopropoxide w/v in 2-propanol trace metals basis 25ml
PubChem CID 23663646
IUPAC-Name Kalium;Propan-2-Olat
SMILES CC(C)[O-].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11303538
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039162.AC
25 mL
120.00 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11313538
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039162.AE
100 mL
289.00 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals. They are used in wide range of applications such as colorants and aroma chemicals. They are used in manufacturing detergents and biodiesel. They also act as catalysts in polymerization and isomerizations. Other uses include used for formation of ethers. Also acts as a moderately strong base for deprotonation and base catalysed reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6831-82-9
98.186
WQKGAJDYBZOFSR-UHFFFAOYSA-N
23663646
CC(C)[O-].[K+]
C3H7KO
MFCD00210641
potassium isopropoxide, potassium propan-2-olate, koipr, potassium isopropoxide w/v in isopropanol, potassium isopropoxide w/v in 2-propanol trace metals basis 25ml
Kalium;Propan-2-Olat
Spezifikation
Potassium isopropoxide
Farblos bis hellgelb
Alkoholähnlich
C3H7KO
MFCD00210641
Air and moisture sensitive
It is soluble in isopropanol and some ethers. Insoluble in water.
CC(C)[O-].[K+]
98.186
98.19
5 % w/v in Isopropanol
6831-82-9
12°C (54°F)
(Metallbasis)
KOCH(CH3)2
UN3274
potassium isopropoxide, potassium propan-2-olate, koipr, potassium isopropoxide w/v in isopropanol, potassium isopropoxide w/v in 2-propanol trace metals basis 25ml
WQKGAJDYBZOFSR-UHFFFAOYSA-N
Kalium;Propan-2-Olat
23663646
99%
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H314-H318-H336
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H314-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ALKOHOLHALTIGE LÖSUNG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 229-909-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern