Learn More
Kaliumiodat-Lösung,0.05 M, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumiodatlösung |
CAS | 7758-05-6 |
Menge | 1 l |
Summenformel | IKO3 |
Strukturformel | KIO3 |
MDL-Nummer | MFCD00011406 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Synonym | Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat |
InChI-Schlüssel | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumiodat-Lösung,0.05 M, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur