Learn More
Kaliumhydroxidlösung, 0.1 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumhydroxidlösung |
Konzentration | 0.1 M |
CAS | 1310-58-3, 7732-18-5 |
Verpackung | Flasche |
Menge | 1000 ml |
Summenformel | HKO |
MDL-Nummer | MFCD00003553 |
Synonym | Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
InChI-Schlüssel | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [OH-].[K+] |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide 0.1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004800
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.