Learn More
Kaliumhydroxid, rein, Lösung 48 bis 50 %, Flüssigkeit, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10080310
Kaliumhydroxid, rein, Lösung 48 bis 50 %, Flüssigkeit, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10080310
2.5 L
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Artikelnummer. 10080310
Marke: Fisher Chemical P/5645/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
CAS 1310-58-3
Schmelzpunkt -28.8°C
Summenformel HKO
MDL-Nummer MFCD00003553
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge 2.5 L
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formelmasse 56.11g/mol
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdichte > 1.0
Dampfdruck 2.6mmHg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, rein, Lösung 48 bis 50 %, Flüssigkeit, Fisher Chemical >