Learn More
Kaliumhydroxid, reinst, SLR, Pellets, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10509390 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10509390
Marke: Fisher Chemical P/5600/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
pH 13.5
Farbe Weiß
Siedepunkt 1320°C
Schmelzpunkt 360°C
Menge 500 g
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Formelmasse 56.11g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest