Learn More
Kaliumhydroxid, ACS-Reagenz, Pellets, ≥85 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
25 kg
Beschreibung
Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium hydroxide |
CAS | 1310-58-3 |
Summenformel | HKO |
MDL-Nummer | MFCD00003553 |
UN-Nummer | UN1813 |
InChI-Schlüssel | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 25 kg |
SMILES | [OH-].[K+] |
IUPAC-Name | potassium hydroxide |
Molekulargewicht (g/mol) | 56.11 |