Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Beschreibung
Kaliumhydrogenphthalat, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:877-24-7, weiß, Schmelzpunkt:295 °C, Molekularformel:C8H5KO4, Molekulargewicht:204,222, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:3,8 bis 4,0
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Schmelzpunkt | 295°C |
Farbe | Weiß |
pH | 3.8 to 4.0 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 204.22g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |