Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(III), zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Specifications
Specifications
Farbe | Orange bis rot |
pH | 6 |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
Menge | 250 g |
IUPAC-Name | Trikalium hexacyanoirontris(Ylium) |
Formelmasse | 329.26g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |