Learn More
Kaliumferrocyanid(II)-Trihydrat, ACS-Reagenz, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43118 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10566412
Marke: Thermo Scientific Acros 424130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14459-95-1
Summenformel C6H6FeK4N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 422.39
MDL-Nummer MFCD00167023
InChI-Schlüssel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium hexacyanoferrate(II)
IUPAC-Name Tetrapotassium hexacyanoironbis(Ylium)-Trihydrat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium ferrocyanide trihydrate
Schmelzpunkt 70.0°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.50%
Strukturformel K4Fe(CN)6·3H2O
Merck Index 15, 7752
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 422.4
Reinheit (%) 98.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.85
Dichte 1.8500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Potassium ferrocyanide trihydrate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.