Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, für HPLC, Fisher Chemical
162.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
Kaliumdihydrogenorthophosphat, für HPLC
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Schmelzpunkt | 253°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
IUPAC-Name | Kalium; Dihydrogenphosphat |
Formelmasse | 136.09g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |