Learn More
Thermo Scientific™ Kaliumdichromat-Flüssigfilter
Artikelnummer. 11853774 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2 Stk./Set
6 Stk./Set
Packungsgröße:
2 Sets
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11853774
Marke: Thermo Scientific™ 9423UV95100E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Thermo Scientific™ Kaliumdichromat-Flüssigfilter zur Qualifizierung der Geräteleistung sind NIST-rückführbar.
Thermo Scientific™ Kaliumdichromat-Flüssigfilter zur Qualifizierung der Geräteleistung sind NIST-rückführbar. Zur Qualifizierung der Leistung Ihrer Spektrophotometer mit NIST-rückführbaren Thermo Scientific Kaliumdichromat-Flüssigfiltern für photometrische Genauigkeit.
Der Kaliumdichromat-Flüssigfilter ist als Satz mit zwei oder sechs Kalibrierstandards erhältlich. Die beiden Standard-Sets:
  • werden in 0,001 M Perchlorsäure in permanent versiegelten Quarzküvetten geliefert
  • sind mit beliebigen Zellenhaltern kompatibel, die rechteckige Zellen mit einer optischen Weglänge von 10 mm aufnehmen
  • sind rückführbar auf NIST™-Standards und werden mit einem Kalibrierungszertifikat ausgeliefert
  • sind kalibriert für die Verwendung mit Geräten mit einer SBW von ≤ 1,6 nm, wie beispielsweise Thermo Scientific Evolution 60, Evolution 300 und Evolution 600
Satz mit zwei Standards
  • sind bestimmt für die Prüfung der photometrischen Genauigkeit bei 430 nm gemäß dem Europäischen Arzneibuch, Abschnitt 2.2.25, Ausgabe 2005
  • enthalten einen 600 mg/l-Standard und einen entsprechenden Blank
Set mit sechs Standards
  • Entwickelt zur Prüfung der Linearität des Geräts im UV-Bereich
  • Kalibriert bei 235, 257, 313 und 350 nm
  • Der Lieferumfang besteht aus Standards mit Konzentrationen von 0, 20, 40, 60, 80 und 100 mg/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung NIST-konform
Wavelength Range 235 bis 350 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Instrumente mit einer SBW von ≤1,6 nm; Evolution 60; Evolution 300; Evolution 600
Enthält FH15 FH30 oder Pumpensysteme
Menge 2 Stk./Set