missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumdichromatlösung, 0,0167 M (0,1 N), NIST-Standardkonzentrat, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 10532533 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 AMP
6 AMP
Packungsgröße:
1 Ampulle
6 Ampullen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10532533

Marke: Fisher Chemical J/6212C/05

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CR2K2O7, CAS-Nummer-7778-50-9, Dikaliumbichromat, Bichromat von Kali, Dichromsäure-Dikaliumsalz, Kaliumdichromat, Kaliumdichromat vi, Iopezit, Dikaliumdichromiumheptaoxid, Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Dikaliumdichromat, 1AMP, CHEBI:53444, orange

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7778-50-9
Summenformel Cr2K2O7
Molekulargewicht (g/mol) 294.182
MDL-Nummer 11367
InChI-Schlüssel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC-Name Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]

Spezifikation

Farbe Orange
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 AMP
Verpackung Ampulle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium dichromate, solution 0.0167 M, (0.1N), concentrated solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium dichromate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt