missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Kaliumcyanid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15653330

Kaliumcyanid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15653330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 15653330

Marke: Honeywell-Fluka 312521KG

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥97.0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 151-50-8
Summenformel CKN
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
MDL-Nummer MFCD00011397
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumcyanid, Kaliumcyanid K Cn, Caswell Nr. 688A, Kaliumzyanid deutsch, RCRA-Abfallnummer P098, Kaliumcyanid, französisch, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
SMILES [C-]#N.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaliumcyanid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 1 kg
Strukturformel KCN
UN-Nummer 1680
Beilstein 3593645
Formelmasse 65.12 mol
Reinheit (%) ≥ 97 %
Güte ACS/puriss. P. A
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kaliumcyanid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt