missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumcyanid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15643330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
250 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 15643330

Marke: Honeywell-Fluka 31252100G

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥97.0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 151-50-8
Summenformel CKN
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
MDL-Nummer MFCD00011397
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumcyanid, Kaliumcyanid K Cn, Caswell Nr. 688A, Kaliumzyanid deutsch, RCRA-Abfallnummer P098, Kaliumcyanid, französisch, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
SMILES [C-]#N.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaliumcyanid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 100 g
Strukturformel KCN
UN-Nummer 1680
Beilstein 3593645
Formelmasse 65.12 mol
Reinheit (%) ≥ 97 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium cyanide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt