Learn More
Kaliumcyanid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10751335
Kaliumcyanid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751335
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10751335
Marke: Thermo Scientific Acros 388310025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-50-8
Summenformel CKN
Molekulargewicht (g/mol) 65.12
MDL-Nummer MFCD00011397
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mqd255m2zo, zyankali, cyanure de potassium french, potassium cyanide, kalium cyanid german, cyanide of potassium, rcra waste number p098, potassium cyanide k cn, caswell no. 688a
PubChem CID 9032
Spezifikation
Siedepunkt 1625.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium cyanide
Schmelzpunkt 634.0°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Argentometry)
Strukturformel CKN
Merck Index 15,7747
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 400 g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5 g/L (19.5°C)
SMILES [K+].[C-]#N
IUPAC-Name Kaliumiminomethanid
Formelmasse 65.12
Reinheit (%) ≥97%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
ChargennummerA0466619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
ChargennummerA0466620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
ChargennummerA0462142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
ChargennummerA0458859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Kaliumcyanid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >