Learn More
Kaliumbrocken in Mineralöl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15408989
Kaliumbrocken in Mineralöl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408989
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15408989
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13267.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potassium forms a blue solution in tetrahydrofoliate which is used for the ? -monoalkylation of -lactones in the presence of 18-crown-6. It is used for generation of potassium ethoxide in solution, for use in the Birch reduction of an aromatic ring, for preparation of potassium amide,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kalium bildet in Tetrahydrofoliat eine blaue Lösung, die für die ɑ-Monoalkylierung von -Lactonen in Gegenwart von 18-crown-6 verwendet wird. Es wird zur Erzeugung von Kaliumethoxid in Lösung, zur Verwendung bei der Birch-Reduktion eines aromatischen Rings, zur Herstellung von Kaliumamid verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-09-7
Summenformel K
Molekulargewicht (g/mol) 39.10
MDL-Nummer MFCD00133776
InChI-Schlüssel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC-Name Kalium
SMILES [K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
Farbe Grau-Silber
Namenshinweis chunks, in mineral oil
Schmelzpunkt 63°C to 64°C
Siedepunkt 765°C to 770°C
Dichte 0.860 g/mL
UN-Nummer UN2257
Menge 100 g
Merck Index 14,7604
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 39.1
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog NumberL13267.14,L13267.22
Chargennummer10246245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberL13267.22
Chargennummer10240969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2022 Catalog NumberL13267.14,L13267.22
Chargennummer10209714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13267.14,L13267.22
Chargennummer10206909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13267.14,L13267.22
Name des Produkts
Kaliumbrocken in Mineralöl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >