Learn More
Kaliumchlorid (weiße Kristalle), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10697623
Kaliumchlorid (weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10697623
1 kg, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10697623
Marke: Fisher BioReagents BP3661
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kaliumchlorid wird in Puffern für die Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Schmelzpunkt 770 °C
Farbe Weiß
pH 6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5 %
Hinweise zum Prozentgehalt 99.0 bis 100.5 %
Merck Index 15, 7742
Formelmasse 74.55
Reinheit (%) 99.0 to 100.5%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid (weiße Kristalle), Fisher BioReagents >