Learn More
Kaliumchlorid-Lösung, 3 M
Artikelnummer. 10262171 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10262171 250 ml 1 Stück
10682262 1000 ml 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 10262171
Marke: SI Analytics 285138427
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3M-Kaliumchlorid-Flüssigfilter eignen sich optimal für den Einsatz in den meisten Laborumgebungen sowie in der wissenschaftlichen Forschung.
Kaliumchloridlösung mit 3 mol/l in 1000 ml DURAN®-Glasflasche, sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt −9.7°C
Siedepunkt 106.3°C
Farbe Farblos
Dichte 1.13g/cm3
Konzentration 3 M
pH 7
Menge 250 ml
Lösungstyp Kaliumchlorid-Lösung
Geruch Odorless
Verpackung DURAN™ Flasche
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar