Learn More
Kaliumchlorid, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15663320
Kaliumchlorid, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
4 x 5 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15663320
Marke: Honeywell-Fluka 312484X5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.5 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 4 x 5 kg
Strukturformel KCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.55
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte Puriss. p.a.
Dichte 1.98 g/ml bei 25 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >