Learn More
Kaliumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 bis 100.5 % (AT), ≤0.0001 % Al, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15651170
Kaliumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 bis 100.5 % (AT), ≤0.0001 % Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651170 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
5 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15651170
Marke: Honeywell-Fluka 126365KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 bis 100.5 % (AT), ≤0.0001 % Al
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC
Menge 5 kg
Strukturformel KCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.55 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5% (AT)
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.98 g/ml bei 25 °C
Name des Produkts
Kaliumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 bis 100.5 % (AT), ≤0.0001 % Al, Honeywell Fluka™ >