Learn More
Kaliumcarbonat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Kaliumcarbonat hat ein breites Spektrum an industriellen und Forschungsanwendungen. Die Hauptanwendung von Kaliumcarbonat ist die Herstellung von Chemikalien, Düngemitteln, Seife und Glas. Es wird als Trocknungsmittel für Lösungsmittel verwendet, insbesondere wenn Spuren von Säuren vorhanden sind, und als Spülmittel von Säuren, die in der organischen Synthese hergestellt werden. Es wird als Puffermittel während der Weinproduktion verwendet. Es wird auch als Löschmittel in Feuerlöschern verwendet. In der organischen Synthese ist es ein weitgehend verwendetes Reagenz für die Alkylierung und Arylierungsreaktionen auf Kohlenstoff-, Schwefel-, Stickstoff- und Sauerstoffzentren. Es wird auch in Aldol-Kondensationen, der Michael-Reaktion, Acylierung, Wittig-Reaktion, Knoevenagel-Reaktion, Eliminierungsreaktion, Epoxidöffnung, Cyclysierung, metallkatalysierter Kreuzkopplungsreaktion, Hydratation und einer Vielzahl von Reaktionen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kaliumcarbonat hat ein breites Spektrum an industriellen und Forschungsanwendungen. Die Hauptanwendung von Kaliumcarbonat ist die Herstellung von Chemikalien, Düngemitteln, Seife und Glas. Es wird als Trocknungsmittel für Lösungsmittel verwendet, insbesondere wenn Spuren von Säuren vorhanden sind, und als Spülmittel von Säuren, die in der organischen Synthese hergestellt werden. Es wird als Puffermittel während der Weinproduktion verwendet. Es wird auch als Löschmittel in Feuerlöschern verwendet. In der organischen Synthese ist es ein weitgehend verwendetes Reagenz für die Alkylierung und Arylierungsreaktionen auf Kohlenstoff-, Schwefel-, Stickstoff- und Sauerstoffzentren. Es wird auch in Aldol-Kondensationen, der Michael-Reaktion, Acylierung, Wittig-Reaktion, Knoevenagel-Reaktion, Eliminierungsreaktion, Epoxidöffnung, Cyclysierung, metallkatalysierter Kreuzkopplungsreaktion, Hydratation und einer Vielzahl von Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Unlöslich in Aceton und Alkohol.
Hinweise
Kaliumcarbonat ist ein hygroskopischer und zerfliessender Feststoff.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium carbonate |
Schmelzpunkt | 891°C |
Namenshinweis | anhydrous |
pH | 11.5 to 12.5 |
Menge | 2500 g |
Strukturformel | K2CO3 |
Beilstein | 4267587 |
Merck Index | 14,7619 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol. |
IUPAC-Name | Kaliumkarbonat |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium carbonate anhydrous
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium carbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke