Learn More
Kaliumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15540554
compliance-icons
Kaliumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15540554
5 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Artikelnummer. 15540554
Marke: Thermo Scientific Acros 447620050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium carbonate
Schmelzpunkt 891.0°C
Menge 5 kg
Strukturformel K2CO3
Merck Index 15,774
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 2.0% max.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number447620010,447620250,447620050
ChargennummerA0459198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number447620010,447620250,447620050
ChargennummerA0415464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447620010,447620250,447620050
ChargennummerA0425098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447620010,447620250,447620050
ChargennummerA0396769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number447620010,447620250,447620050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carbonic acid, dipotassium salt
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >