Learn More
Kaliumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.11 € - 542.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 584-08-7 |
---|---|
Summenformel | CK2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.21 |
MDL-Nummer | MFCD00011382 |
InChI-Schlüssel | BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate |
PubChem CID | 11430 |
IUPAC-Name | Dikalium, Karbonat |
SMILES | [K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15530554
|
Thermo Scientific Acros
447620010 |
1 kg |
40.11 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15540554
|
Thermo Scientific Acros
447620050 |
5 kg |
113.57 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15550554
|
Thermo Scientific Acros
447620250 |
25 kg |
542.70 €
25 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
584-08-7 | |
138.21 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
11430 | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
Dikalium, Karbonat |
Spezifikation
Potassium carbonate | |
584-08-7 | |
K2CO3 | |
15,774 | |
Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O | |
138.21 | |
138.21 | |
Extrarein |
891.0°C | |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium, Karbonat | |
11430 | |
98% | |
2.0% max. |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Bei Hautreizung
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-529-3
- Potassium carbonate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Carbonic acid, dipotassium salt