Learn More
Kaliumbromidlösung, Honeywell™
Artikelnummer. 15664130
Click to view available options
Menge:
1 l
Volumetrisch, 0.1 M KBr
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbromidlösung
CAS 7758-02-3
Menge 1 l
Summenformel BrK
Strukturformel KBr
MDL-Nummer MFCD00011358
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Formelmasse 119 mol