Learn More
Kaliumbromid, für IR-Spektroskopie, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624700 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
Für IR-Spektroskopie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbromid
Menge 100 g
Strukturformel KBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Formelmasse 119 mol
Dampfdruck 0.01mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C)