missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumbromid, hochrein, SLR, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 11438762
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kaliumbromid, Extra Pure, SLR

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7758-02-3
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC-Name Kaliumbromid
SMILES [K+].[Br-]

Spezifikation

Siedepunkt 1435°C
Schmelzpunkt 734°C
Farbe Weiß
pH 5 to 8.8
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 119g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck <0.01mmHg at 20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'