Learn More
Kaliumbromatlösung, volumetrisch,1/60 M KBrO3 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15614140 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15614140
Marke: Honeywell-Fluka 342681L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Volumetrisch, 1/60 M KBrO3 (0,1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbromatlösung
CAS 1-2-7758
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 l
Summenformel BrKO3
Strukturformel KBrO3
MDL-Nummer MFCD00011359
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Kaliumbromat, Bromsäure, Kaliumsalz, Bromat, Kalium, Kaliumbromatpunkt, EEC-Nr. E924, Bromsäure, Kaliumsalz 1:1, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
InChI-Schlüssel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC-Name Kalium; Bromat
Molekulargewicht (g/mol) 167
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Formelmasse 167 mol
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium bromate