Learn More
Kalium-bis(oxalato)oxotitanat(IV)-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443800
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beize zum Färben, Reagenz
Mordant in dyeing, reagent Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate is used as a mordant in dyeing and acts as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14402-67-6
Summenformel C4K2O9Ti
Molekulargewicht (g/mol) 318.10
MDL-Nummer MFCD00150592
InChI-Schlüssel UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Synonym Titanium potassium oxalate
IUPAC-Name dipotassium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
SMILES [K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bis (oxalato)oxotitanate (IV) dihydrate
Farbe Farblos
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 354.10 (318.10 Anhydrous)
Physikalische Form Kristallin