Learn More
Kaliumacetat, ACS, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
33.37 € - 585.92 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-08-2 |
---|---|
Summenformel | C2H3KO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.142 |
MDL-Nummer | MFCD00012458 |
InChI-Schlüssel | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 |
PubChem CID | 517044 |
ChEBI | CHEBI:32029 |
IUPAC-Name | Kalium;Acetat |
SMILES | CC(=O)[O-].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11356798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013449.22 |
100 g |
33.37 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11346798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013449.36 |
500 g |
65.02 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11366798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013449.A3 |
2 kg |
170.85 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11376798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013449.F7 |
5 x 2 kg |
585.92 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potassium acetate is used as deicer to remove snow and ice from the surface and is considered as a replacement for calcium chloride or magnesium chloride. It is used as a food additive; as a buffer in biological research; as extinguishing agent used in class K fire extinguishers and as a catalyst to produce polyurethane polymers. It is utilized for the precipitation of dodecyl sulfate bound proteins thereby removal of proteins from DNA. It plays an important role for preserving tissues, fixation and mummification. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
127-08-2 | |
98.142 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
517044 | |
Kalium;Acetat |
C2H3KO2 | |
MFCD00012458 | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
CHEBI:32029 | |
CC(=O)[O-].[K+] |
Spezifikation
Potassium acetate | |
For ACS analysis | |
Kristallin | |
C2H3KO2 | |
3595449 | |
Soluble in water,alcohol and ammonia. Insoluble in acetone and ether. | |
CC(=O)[O-].[K+] | |
98.142 | |
CHEBI:32029 | |
ACS-Reagenz | |
1.57 g/mL |
292°C | |
127-08-2 | |
99% min | |
MFCD00012458 | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium;Acetat | |
517044 | |
98.15 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H500
missing translation for 'einecsNumber' : 204-822-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AJ3325000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen