Learn More
Kalium-4-methyl-beta-styryltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
60.50 € - 219.09 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 219718-86-2 |
---|---|
Summenformel | C9H9BF3K |
Molekulargewicht (g/mol) | 224.07 |
MDL-Nummer | MFCD02093982 |
InChI-Schlüssel | IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuideMehr anzeigen |
PubChem CID | 23666371 |
IUPAC-Name | potassium trifluoro[2-(4-methylphenyl)ethenyl]boranuide |
SMILES | [K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11436850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17973.03 |
1 g | N/A | ||||||
11446850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17973.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
219718-86-2 | |
224.07 | |
IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N | |
23666371 | |
[K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1 |
C9H9BF3K | |
MFCD02093982 | |
potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuideMehr anzeigen | |
potassium trifluoro[2-(4-methylphenyl)ethenyl]boranuide |
Spezifikation
Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate | |
C9H9BF3K | |
7783635 | |
IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N | |
potassium trifluoro[2-(4-methylphenyl)ethenyl]boranuide | |
23666371 | |
95% |
219718-86-2 | |
MFCD02093982 | |
potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuide | |
[K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1 | |
224.07 | |
224.08 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen