Learn More
Notrax Posture Mat Classic™ Anti-fatigue Mats for Standing Workers
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 cm
102 cm
152 cm
177 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Besonders weiche und komfortable Matten gegen Ermüdung für Arbeiten im Stehen bei überwiegend statischen Positionen mit begrenzter seitlicher Bewegung und dadurch ideal geeignet für höhenverstellbare Tische und individuelle Steharbeitsplätze
- Der Rückprall des Schaumstoffs führt zu einem erholsamen Federungseffekt, der eine automatische Überprüfung des Gleichgewichts anregt, um so die Körperhaltung zu verbessern und konstante Mikrobewegungen zur Aufrechterhaltung des Blutflusses zu ermöglichen
- Das auf natürliche Weise widerstandsfähige Material aus einem beständigen, geschlossenen Zellschaumstoff, der für seinen ultimativen Komfort und seine Langlebigkeit bekannt ist, passt sich dem Fuß an, um so das Gewicht zu verteilen und Druckpunkte aufgrund des darunterliegenden harten Bodens zu verringern
- Alle vier Seiten verfügen über abgeschrägte Kanten, um Stolpergefahren zu minimieren
- Einfache Verlegung, keine Installation erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 ft. |
| Länge (metrisch) | 152 cm |
| Material | Naturkautschuk |
| Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
| Breite (metrisch) | 91 cm |