Learn More
Brady™ Sperrpfosten und dreieckige Kunststofffüße
Click to view available options
Farbe:
Rot
Rot, weiß
Schwarz, gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
Beschreibung
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Post and Triangular plastic base (no cement).
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | BRADYPOST & NO CEMENT BASE YELL/BLK |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 35.43 in. |
| Höhe (metrisch) | 900 mm |
| Verpackungsmenge | 4/Packung |
| Form | Dreieckiger Sockel |
| Farbe | Schwarz, gelb |
| Typ | Pfosten mit dreieckigem Kunststoffsockel |