Learn More
Brady™ Spitzen für Sperrpfosten
Artikelnummer. 11796675
Click to view available options
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11796675
Marke: Brady™ 292248
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This Post Top is ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Top only.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Rot
Typ Nach oben