Learn More
Brady™ Spitzen für Sperrpfosten
Click to view available options
Farbe:
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Top only.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Farbe | Weiß |
| Typ | Nach oben |