Learn More
MP Biomedicals™ Positive Verdrängungs-Pipettenspitzen
Enthält Ersatz-Verbrauchsmaterialien für alle Saftest™ Testkits.
Marke: MP Biomedicals™ 07DP1038
69.72 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem SafTest-Analysator
- Wird mit allen sechs SafTest-Testkits verwendet
- Geeignet für alle Testendpunkte
- Forschungsbereich: Lipidabbau und -oxidation
- Nachweisverfahren: Bichromatischer Photometer
- Anwendungsbereich: Abbau von Öl/Fett
- Bauweise: Polystryren
- Vormontiert, vorsterilisiert
Spezifikation
Die Kapillaren und Kolben sind vormontiert und vorsterilisiert | |
Steril | |
Polypropylen |
200 bis 1000 μl | |
SafTest Analysator |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
39Stunden
16Minuten
58Sekunden
40 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
22Stunden
16Minuten
58Sekunden
40Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
9Stunden
16Minuten
58Sekunden
40