Learn More
Hanna Instruments™ Tragbares EC/TDS/Temperatur-Messgerät
Artikelnummer. p-8005750
Click to view available options
Bereich (Leitfähigkeit):
0 bis 3999 μS/cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11637280
Marke: Hanna Instruments™ HI99300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserdichtes Gehäuse und großer LCD-Bildschirm mit zwei Ebenen
Einfach zu bedienende Leitfähigkeitsmessgeräte in einem wasserdichten Gehäuse mit einem großen zweizeiligen LCD-Bildschirm. Die Messgeräte messen gleichzeitig die Leitfähigkeit oder TDS plus Temperatur mit einer robusten über ein 1 m langes Kabel verbundenen Sonde. Lieferung komplett mit Sonde, Akku, Hartschalenkoffer und 2 Jahre Garantie auf das Messgerät.
  • Automatische Kalibrierung mit einer Taste (Leitfähigkeit oder TDS)
  • Automatischer Temperaturausgleich mit einstellbarem Temperaturkorrekturkoeffizienten, β
  • Einstellbarer TDS-Faktor
  • Akkuladestandsanzeige auf dem Bildschirm
  • Automatische Ausschaltung
  • Handriemen
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±2 % der Originalgröße
Kalibrierung Automatisch, ein Punkt bei 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0,5) oder 1500 ppm (CONV 0,7)
Kalibrierpunkte 1
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 3999 μS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 1 μS/cm
Temperaturkompensation Automatisch, 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F), einstellbar β von 0,0 bis 2,4 %/°C mit 0,1 %
Bereich (TDS) 0 bis 2000 mg/l (ppm)
Auflösung (TDS) 1 mg/l (ppm)
Genauigkeit (TDS) ±2 % der Originalgröße
Auflösung (Temperatur) 0.1 °°C/0.1 °°F
Genauigkeit (Temperatur) ±0.5 °C
Displaytyp LCD-Display
Abmessungen (L x B x H) 152 x 58 x 30 mm
Gewicht (metrisch) 205 g
Gewährleistung 2 Jahre
Sondentyp HI 76306 EC/TDS Sonde mit Temperatursensor, DIN-Verbindungsstück und 1 m (3.3’) Kabel (inklusive)
Typ Tragbares EC-/TDS-/Temperaturmessgerät
Akkulaufzeit Ca. 500 Stunden kontinuierliche Nutzung, automatische Abschaltung nach acht Minuten ohne Verwendung
Spannung 1.5 V