Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ XS Strong Cation Exchange Resin
POROS XS ist das erste hochauflösende Harz mit hoher Kapazität, das eine Beladung von > 100 mg/ml in Gegenwart von 15 mS/cm NaCl ermöglicht und gleichzeitig eine beispiellose Trennfähigkeit bietet
Marke: Thermo Scientific™ 82072
470.02 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Das starke POROS™ XS Kationenaustauschharz ist das erste hochauflösende Harz hoher Kapazität, das in Gegenwart von bis zu 100 mg/ml NaCl eine Ladung von mehr als 15 mg/ml ermöglicht und gleichzeitig eine noch nie da gewesene Trennfähigkeit bietet. Dank seiner wesentlichen Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Kationenaustauschern ist POROS XS Harz der neue Maßstab in der Kationenaustauschchromatographie.
- Die dynamische Bindungskapazität führt zu einer reduzierten Säulenhöhe, einer kleineren Stellfläche, einer verringerten Pufferauslastung und einer kürzeren Zyklusdauer
- Die hohe Auflösung sorgt für eine bessere Produktausbeute und Entfernung von Unreinheiten
- Die stabile Salztoleranz sorgt für eine verbesserte Prozessflexibilität, Ausrichtung und Prozessflussoptimierung
- Niedriger Gegendruck und lineare Druckreaktionen tragen sorgen für eine verbesserte Skalierbarkeit
- Der starre Polymer-Bead mit kovalenter Oberflächenchemie erleichtert Handhabung und Verpackung; außerdem sorgt die hervorragende physikalische und chemische Stabilität für einen stabilen Herstellungsprozess
Dynamisches Bindungsvermögen – POROS XS Harz weist über ein breites Spektrum von Prozessbedingungen ein hohes Bindungsvermögen von mehr als 100 mg/ml bei 5 % Durchbruch auf. Durch Optimierung der Porenstruktur der Basis-Beads und der Oberflächenchemie wurde ein höheres dynamisches Bindungsvermögen erreicht.
Hohe Auflösung
Mit einer optimierten Partikelgröße von 50 µm behält POROS XS Harz die überragende Auflösungskapazität von POROS™ HS Harz bei und überwindet gleichzeitig die starken Verunreinigungen bei hochtitrigen Prozessen. Die Auflösung ist über einen breites Spektrum von Betriebsflussraten hinweg gleichbleibend und wird unabhängig von der Proteinbelastung aufrechterhalten.
Stabile Salztoleranz
POROS XS Harz weist über ein breites Spektrum von Salzkonzentrationen bis zu einer Leitfähigkeit von 150 mmol NaCl (15 mS/cm) eine hohe und gleichmäßige Proteinkapazität auf. Da Säulen mit höherer Leitfähigkeit beladen werden können, wird die Verdünnung von Säulenzuströmen bzw. das Entfernen von Grundverfahren, wie z. B. der Tangentialflussfiltration, verringert bzw. eliminiert. Durch seine optimierte Oberflächenionenkapazität minimiert POROS XS-Harz die kompetitive Bindung zwischen dem zu untersuchenden Protein und dem Gegenion, was zu einer überragenden Salztoleranz führt.
Spezifikation
XS Harz mit starkem Kationenaustausch | |
Poros Bead | |
Protein | |
XS | |
Kationenaustauschromatographie |
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
POROS™ | |
Raumtemperatur | |
Vernetztes Poly(Styrol-Divinylbenzol) | |
50 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.