Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ G Select Resin
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
POROS™ MabCapture™ G Select Harz ist ein kostengünstigeres, aus unserem eigenen Protein-G-Liganden hergestelltes Protein-G-Hochdurchsatz-Chromatographieharz, das eine Aufreinigung mit hohem Durchsatz ermöglicht. Es wird bei einer Vielzahl von Methoden zur Antikörper-Affinitätsreinigung eingesetzt und eignet sich optimal für die polyklonale IgG-Reinigung von Maus-, Human-, Kuh-, Ziegen- und Schafserum, einschließlich humanen IgG3- und Maus-IgG1-Isotypen. POROS MabCapture G Select Harz zeichnet sich durch eine hohe dynamische Bindungsleistung bei niedrigen linearen Flussraten aus und bietet eine hervorragende Bindungskapazität bei hohen linearen Flussraten, bei denen andere Chromatographiemedienprodukte nicht funktionieren.
- Hohe dynamische Bindungskapazität selbst bei linearen Durchflussraten über 700 cm/h
- Entwerfen Sie Prozesse mit größerer Flexibilität (kürzere Betthöhen, schnellere Flussraten oder beides) dank Verbesserungen an der Bindungseffizienz des Antikörpers
- Die derzeit höchste dynamische Bindungskapazität für Antikörper im Vergleich zu konventionellen Agarose- oder Kieselgel-Protein-G-Harzen
- Reinigen Sie polyklonales IgG aus Maus-, Human-, Kuh-, Ziegen- und Schafserum, einschließlich humanes IgG3 und Maus-IgG1-Isotypen
- Desinfizierung und Depyrogenisierung mit Standardmitteln, die für andere Chromatographieprodukte verwendet werden
- Erleben Sie enorme Produktivitätssteigerungen und reduzieren Sie nachgeschaltete Engpässe
Protein G ist ein aus Streptokokken der Gruppe G isoliertes bakterielles Zellwandprotein. Rekombinantes Protein G wurde so modifiziert, dass es sich nicht mehr an Albumin bindet. Das Protein G-Molekül enthält zwei Bindungsdomänen. Obwohl die tertiären Strukturen von Protein A und Protein G sehr ähnlich sind, unterscheiden sich ihre Aminosäurezusammensetzungen erheblich, was zu unterschiedlichen Bindungsmerkmalen führt. Protein G hat eine stärkere Affinität zu den meisten Säugetier-IgG als Protein A, insbesondere zu bestimmten Unterklassen, einschließlich humanem IgG3, Maus-IgG1 und Ratten-IgG2a. Im Gegensatz zu Protein A bindet Protein G nicht an humanes IgM, IgD und IgA.
Durch die Entwicklung humanisierter monoklonaler Antikörper wächst der Markt der Biotherapeutika weiter. Das Abdecken des therapeutischen Bedarfs an monoklonalen Antikörpern hat zu erheblichen Verbesserungen der zellbasierten Expressionssysteme geführt, die zur Herstellung dieser Proteine verwendet werden. In der Folge haben diese Verbesserungen den Verarbeitungsengpass von der vorgelagerten Zellexpression hin zur nachgeschalteten Aufreinigung verlagert. Mit der Einführung von POROS MabCapture G Select Chromatographieharz soll nachgeschalteten Engpässen entgegengewirkt und die notwendige Kapazität, Effizienz und Flexibilität geschaffen werden, um die nachgeschaltete Aufreinigungsplattform zu optimieren, was zu einer erheblichen Steigerung der Prozessproduktivität und der Antikörperherstellung führt.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | G ausgewähltes Harz |
| Standardkomponenten | Protein G |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IgG-Aufreinigung |
| Menge | 50 mL |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Produktlinie | POROS |
| Format | Poros Bead |
| Stationäre Phase | Protein G |
| Aufreinigungsziel | IgG-Antikörper, Ig-Antikörper |
| Mehr anzeigen |