Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Select Resin
MabCapture A Select, ein monoklonales Antikörper-Aufreinigungsharz, das eine hohe dynamische Bindung bei niedrigen linearen Flussraten bietet und eine hervorragende Bindungskapazität bei hohen linearen Flussraten behält.
Marke: Thermo Scientific™ 82081
1476.80 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
POROS™ MabCapture™ A Select Harz ist ein neuartiges erschwingliches Chromatographieharz aus Protein A mit hohem Durchsatz, das frühere Optimierungen von MabCapture A mit unserem eigenen Protein A-Liganden kombiniert und so die gleiche Reinigungsleistung mit hohem Durchsatz zu einem deutlich geringeren Preis im Vergleich mit den meisten Protein A-Chromatographieharzen ermöglicht. Durch diese Weiterentwicklung erhalten Sie ein monoklonales Antikörper-Aufreinigungsharz mit einer hohen dynamischen Bindungsleistung bei niedrigen linearen Flussraten und einer hervorragenden Bindungskapazität bei hohen linearen Flussraten, bei denen andere Chromatographiemedienprodukte nicht funktionieren.
- Hohe dynamische Bindungskapazität bei linearen Flussraten über 700 cm/h
- Entwerfen Sie Prozesse mit größerer Flexibilität (kürzere Betthöhen, schnellere Flussraten oder beides) dank Verbesserungen an der Bindungseffizienz des Antikörpers
- Die derzeit höchste dynamische Bindungskapazität für Antikörper im Vergleich zu konventionellen Agarose- oder Kieselgel-Protein-A-Harzen
- Reinigen Sie polyklonales IgG aus Serum von Mensch, Kaninchen, Affe, Maus, Schwein, Hund oder Katze
- Reinigung und Desinfizieren mit standardmäßigen Natronlaugen, die für andere Chromatographieprodukte verwendet werden
- Erleben Sie enorme Produktivitätssteigerungen und reduzieren Sie nachgeschaltete Engpässe
Das Protein-A-Molekül enthält fünf Bindungsstellen mit hoher Affinität, die den Fc-Teil von Antikörpern binden können. Im Vergleich zum Protein G besitzt Protein A eine höhere Bindungskapazität für IgG-Unterklassen bei Kaninchen, Schweinen, Hunden und Katzen. Protein A bindet auch humanes IgG mit höherer Kapazität, mit Ausnahme von IgG3, das nur schwach gebunden wird. Die Bindung von Protein A an Maus-IgG1 ist schwach und wird für die meisten Applikationen mit diesem Antikörper-Isotyp nicht empfohlen. Das Protein-A-Molekül weist außerdem eine größere Stabilität auf als Protein G. Protein A ist hitzebeständig und behält bei der Exposition gegenüber denaturierenden Reagenzien wie 4M-Harnstoff, 4M-Thiocyanat und 6M-Guanidin-Hydrochlorid seinen Nativzustand bei.
Durch die Entwicklung humanisierter monoklonaler Antikörper wächst der Markt der Biotherapeutika weiter. Das Abdecken des therapeutischen Bedarfs an monoklonalen Antikörpern hat zu erheblichen Verbesserungen der zellbasierten Expressionssysteme geführt, die zur Herstellung dieser Proteine verwendet werden. >
In der Folge haben diese Verbesserungen den Verarbeitungsengpass von der vorgelagerten Zellexpression hin zur nachgeschalteten Aufreinigung verlagert. Die Protein-A-Chromatographie, die in den meisten Antikörperprozessplattformen der erste Schritt bei der Capture Chromatographie ist, wird aufgrund der langsamen Flussraten und der langen Verweilzeiten, die für den effektiven Betrieb des konventionellen Protein A-Chromatographieharzes erforderlich sind, im Allgemeinen als der größte Prozessengpass angesehen. POROS MabCapture Select Chromatographieharz verfügt über die notwendige Kapazität, Effizienz und Flexibilität, um Verbesserungen an der nachgeschalteten Aufreinigungsplattform vorzunehmen, was zu einer erheblichen Steigerung der Prozessproduktivität und Antikörperherstellung führt
Spezifikation
A ausgewähltes Harz | |
Poros Bead | |
IgG-Antikörper, Ig-Antikörper | |
Protein A | |
IgG-Aufreinigung |
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
POROS™ | |
Nasseis | |
Protein A | |
50 ml |