Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Column, 4.6 x 100 mm, 1.7 mL
Thermo Scientific™ POROS™ Prepacked Protein A, Affinity Column. POROS Protein A is based on an immobilized recombinant Protein A functional group designed for high throughput purification of antibodies.
Marke:  Thermo Scientific™ 1502226
Artikelnummer. 18406478
  • 2415.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Säule
Affinity, Analytical
Protein A
Store refrigerated at 2°C to 8°C
POROS™
Vorgepackte Säule
20 μm
1 Säulen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Column, 4.6 x 100 mm, 1.7 mL > POROS™ A 20 μm Column, 4.6 x 100 mm, 1.7 mL