Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ HQ 50 μm Strong Anion Exchange Resin
POROS XQ ist ein hochauflösendes, salztolerantes Harz mit hoher Kapazität, das dynamische Bindungskapazität von > 140 mg/ml bei hervorragender Trennleistung ermöglicht
Marke:  Thermo Scientific™ 82077
134.00 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15662135
  • 201.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
HQ Harz mit starkem Anionenaustausch
Poros Bead
Protein
Quaternisiertes Polyethylenimin
Trennung und Aufreinigung von Biomolekülen
10 ml
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
POROS™
Raumtemperatur
Quaternisiertes Polyethylenimin
10 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ405203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number82077
ChargennummerZG397363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number82077
ChargennummerYH370929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number82077
ChargennummerXH356757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2022 Catalog Number82077
ChargennummerWI333068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2021 Catalog Number82077
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ HQ 50 μm Strong Anion Exchange Resin > 10, 50 HQ