Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, hohe Form
Artikelnummer. 12045083
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
50 ml
Product Type:
Schmelztiegel
Tiegel
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12045083
Marke: Haldenwanger™ 79C/2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Große Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 40 ml
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Höhe (metrisch) 51 mm
Product Type Schmelztiegel