Learn More
Fisherbrand™ Porzellanplatte für Exsikkatoren
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Exsikkator (Durchmesser: 100 mm)
Exsikkator (Durchmesser: 150 mm)
Exsikkator (Durchmesser: 200 mm)
Exsikkator (Durchmesser: 250 mm)
Exsikkator (Durchmesser: 300 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 140 mm |
| Produkttyp | Platte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Exsikkator (Durchmesser: 150 mm) |