Learn More
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
60mm
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Mahloberflächen sind unglasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 60mm |
| Produkttyp | Stößel |
| Material | Porzellan |
| Typ | Stößel |