Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel, mittelhohe Form
Artikelnummer. p-8008161
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10mL
100 ml
200mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10077410
Marke: Haldenwanger™ L 79MF/1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelgroße Schmelztiegel aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Innen und außen verglast, außer Sockel
Kapazität (metrisch) 200mL
Außendurchmesser (metrisch) 80mm
Höhe (metrisch) 65mm
Product Type Schmelztiegel