Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel mit mittelhoher Form zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ L 79MF/8
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12336497
  • 69.25 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
30mm
Tiegel
10mL
25mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellantiegel, mittelhohe Form > Kapazität: 10 ml